Anti-Escherichia coli O157 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HM016]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13544EA 643 EUR InStock
ABNOMAB13544
Anti-Escherichia coli O157 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HM016]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against <i>Escherichia coli</i> O157.
Type: Primary
Antigen: Escherichia coli O157
Clonality: Monoclonal
Clone: HM016
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Escherichia coli
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité