Anti-CMV ICP22 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CA010]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13519EA 518 EUR InStock
ABNOMAB13519
Anti-CMV ICP22 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CA010]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against cytomegalovirus (CMV) ICP22.
Type: Primary
Antigen: CMV ICP22
Clonality: Monoclonal
Clone: CA010
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Cytomegalovirus (CMV)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité