Anti-gD Mouse Monoclonal Antibody [clone: P1103]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13569EA 904 EUR InStock
ABNOMAB13569
Anti-gD Mouse Monoclonal Antibody [clone: P1103]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against herpes simplex virus (HSV) gD.
Type: Primary
Antigen: gD
Clonality: Monoclonal
Clone: P1103
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Herpes simplex virus (HSV)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité