Anti-gC2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: H1A022]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13577EA 518 EUR InStock
ABNOMAB13577
Anti-gC2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: H1A022]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against herpes simplex virus type 1 (HSV-1) gC.
Type: Primary
Antigen: gC2
Clonality: Monoclonal
Clone: H1A022
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Herpes simplex virus (HSV)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité