Anti-Hepatitis B surface antigen Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB29849EA 643 EUR InStock
ABNOPAB29849
Anti-Hepatitis B surface antigen Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against hepatitis B surface antigen (HBsAg).
Type: Primary
Antigen: Hepatitis B surface antigen
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Hepatitis B virus (HBV)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité