Anti-GYPA280 Mouse Monoclonal Antibody [clone: GYPA/280]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13300EA 518 EUR InStock
ABNOMAB13300
Anti-GYPA280 Mouse Monoclonal Antibody [clone: GYPA/280]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human GYPA.
Type: Primary
Antigen: GYPA280
Clonality: Monoclonal
Clone: GYPA/280
Conjugation:
Epitope: Full-length
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité