Anti-HLA-DRB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LN-3]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13306EA 518 EUR InStock
ABNOMAB13306
Anti-HLA-DRB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LN-3]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native human HLA-DRB1.
Type: Primary
Antigen: HLA-DRB1
Clonality: Monoclonal
Clone: LN-3
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité