Anti-MAGEA1838 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MZ2E/838]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13339EA 518 EUR InStock
ABNOMAB13339
Anti-MAGEA1838 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MZ2E/838]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human MAGEA1.
Type: Primary
Antigen: MAGEA1838
Clonality: Monoclonal
Clone: MZ2E/838
Conjugation:
Epitope: Full-length
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité