Anti-ARG11125 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ARG1/1125]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13324EA 518 EUR InStock
ABNOMAB13324
Anti-ARG11125 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ARG1/1125]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant human ARG1.
Type: Primary
Antigen: ARG11125
Clonality: Monoclonal
Clone: ARG1/1125
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité