Anti-AFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: C2]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13263EA 518 EUR InStock
ABNOMAB13263
Anti-AFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: C2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native human AFP.
Type: Primary
Antigen: AFP
Clonality: Monoclonal
Clone: C2
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité