Anti-MLANA/788 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MLANA/788]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13269EA 518 EUR InStock
ABNOMAB13269
Anti-MLANA/788 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MLANA/788]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human MLANA.
Type: Primary
Antigen: MLANA/788
Clonality: Monoclonal
Clone: MLANA/788
Conjugation:
Epitope: Full-length
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité