Anti-ZAP70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F3.2]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13456EA 518 EUR InStock
ABNOMAB13456
Anti-ZAP70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F3.2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant human ZAP70.
Type: Primary
Antigen: ZAP70
Clonality: Monoclonal
Clone: 2F3.2
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité