Anti-CD68/824 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LAMP4/824]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13481EA 518 EUR InStock
ABNOMAB13481
Anti-CD68/824 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LAMP4/824]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human CD68.
Type: Primary
Antigen: CD68/824
Clonality: Monoclonal
Clone: LAMP4/824
Conjugation:
Epitope: Full-length
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité