Anti-MUC1520 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MUC1/520]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13361EA 518 EUR InStock
ABNOMAB13361
Anti-MUC1520 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MUC1/520]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native human MUC1.
Type: Primary
Antigen: MUC1520
Clonality: Monoclonal
Clone: MUC1/520
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité