Anti-S100A9/840 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MRP14/840]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13429EA 518 EUR InStock
ABNOMAB13429
Anti-S100A9/840 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MRP14/840]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human S100A9.
Type: Primary
Antigen: S100A9/840
Clonality: Monoclonal
Clone: MRP14/840
Conjugation:
Epitope: Full-length
Host: Mouse
Isotype: IgM, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité