Anti-CYCSC12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H8.2C12]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13397EA 518 EUR InStock
ABNOMAB13397
Anti-CYCSC12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H8.2C12]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of CYCS.
Type: Primary
Antigen: CYCSC12
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H8.2C12
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human,Pigeon
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité