Anti-CD52 Mouse Monoclonal Antibody (APC) [clone: L17F12]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13742EA 643 EUR InStock
ABNOMAB13742
Anti-CD52 Mouse Monoclonal Antibody (APC) [clone: L17F12]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human CD5.
Type: Primary
Antigen: CD52
Clonality: Monoclonal
Clone: L17F12
Conjugation: APC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité