Anti-CD53 Mouse Monoclonal Antibody (FITC) [clone: JS11]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13712EA 1160 EUR InStock
ABNOMAB13712
Anti-CD53 Mouse Monoclonal Antibody (FITC) [clone: JS11]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human CD55.
Type: Primary
Antigen: CD53
Clonality: Monoclonal
Clone: JS11
Conjugation: FITC
Epitope: Full-length
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité