Anti-CD3E3 Mouse Monoclonal Antibody (PerCP) [clone: 33-2A3]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13720EA 399 EUR InStock
ABNOMAB13720
Anti-CD3E3 Mouse Monoclonal Antibody (PerCP) [clone: 33-2A3]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human CD3E.
Type: Primary
Antigen: CD3E3
Clonality: Monoclonal
Clone: 33-2A3
Conjugation: PerCP
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité