Anti-CD7 Mouse Monoclonal Antibody (APC) [clone: HIT7]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13756EA 518 EUR InStock
ABNOMAB13756
Anti-CD7 Mouse Monoclonal Antibody (APC) [clone: HIT7]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human CD7.
Type: Primary
Antigen: CD7
Clonality: Monoclonal
Clone: HIT7
Conjugation: APC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité