Anti-CD45RB Mouse Monoclonal Antibody (CF-Blue) [clone: MC5/2]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13683EA 419 EUR InStock
ABNOMAB13683
Anti-CD45RB Mouse Monoclonal Antibody (CF-Blue) [clone: MC5/2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human CD45RB.
Type: Primary
Antigen: CD45RB
Clonality: Monoclonal
Clone: MC5/2
Conjugation: CF-Blue
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité