Anti-ITGA241 Mouse Monoclonal Antibody (FITC) [clone: TEA1/41]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13688EA 399 EUR InStock
ABNOMAB13688
Anti-ITGA241 Mouse Monoclonal Antibody (FITC) [clone: TEA1/41]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human ITGA2.
Type: Primary
Antigen: ITGA241
Clonality: Monoclonal
Clone: TEA1/41
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité