Anti-CD21 Mouse Monoclonal Antibody (PE) [clone: TP1/31]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13672EA 518 EUR InStock
ABNOMAB13672
Anti-CD21 Mouse Monoclonal Antibody (PE) [clone: TP1/31]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human CD2.
Type: Primary
Antigen: CD21
Clonality: Monoclonal
Clone: TP1/31
Conjugation: PE
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité