Anti-CD334 Mouse Monoclonal Antibody (PerCP) [clone: HIM3-4]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13878EA 643 EUR InStock
ABNOMAB13878
Anti-CD334 Mouse Monoclonal Antibody (PerCP) [clone: HIM3-4]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human CD33.
Type: Primary
Antigen: CD334
Clonality: Monoclonal
Clone: HIM3-4
Conjugation: PerCP
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité