Anti-SPN6 Mouse Monoclonal Antibody (APC) [clone: TP1/36]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13917EA 419 EUR InStock
ABNOMAB13917
Anti-SPN6 Mouse Monoclonal Antibody (APC) [clone: TP1/36]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native human SPN.
Type: Primary
Antigen: SPN6
Clonality: Monoclonal
Clone: TP1/36
Conjugation: APC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité