Anti-CD146 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 47-3D6]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13808EA 399 EUR InStock
ABNOMAB13808
Anti-CD146 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 47-3D6]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human CD14.
Type: Primary
Antigen: CD146
Clonality: Monoclonal
Clone: 47-3D6
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité