Anti-ITGAL Mouse Monoclonal Antibody (PerCP) [clone: TP1/40]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13787EA 772 EUR InStock
ABNOMAB13787
Anti-ITGAL Mouse Monoclonal Antibody (PerCP) [clone: TP1/40]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human ITGAL.
Type: Primary
Antigen: ITGAL
Clonality: Monoclonal
Clone: TP1/40
Conjugation: PerCP
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité