Anti-ITGAM Mouse Monoclonal Antibody (PE) [clone: DCIS1/18]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13797EA 643 EUR InStock
ABNOMAB13797
Anti-ITGAM Mouse Monoclonal Antibody (PE) [clone: DCIS1/18]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human ITGAM.
Type: Primary
Antigen: ITGAM
Clonality: Monoclonal
Clone: DCIS1/18
Conjugation: PE
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité