Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: BU-15]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13803EA 399 EUR InStock
ABNOMAB13803
Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: BU-15]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human ITGAX.
Type: Primary
Antigen: ITGAX
Clonality: Monoclonal
Clone: BU-15
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité