Anti-CD22 Mouse Monoclonal Antibody (CF-Blue) [clone: HIB22]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13849EA 419 EUR InStock
ABNOMAB13849
Anti-CD22 Mouse Monoclonal Antibody (CF-Blue) [clone: HIB22]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human CD22.
Type: Primary
Antigen: CD22
Clonality: Monoclonal
Clone: HIB22
Conjugation: CF-Blue
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité