Anti-DPP49 Mouse Monoclonal Antibody (FITC) [clone: TP1/19]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13857EA 419 EUR InStock
ABNOMAB13857
Anti-DPP49 Mouse Monoclonal Antibody (FITC) [clone: TP1/19]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human DPP4.
Type: Primary
Antigen: DPP49
Clonality: Monoclonal
Clone: TP1/19
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité