Anti-ITGB14 Mouse Monoclonal Antibody (PE) [clone: VJ1/14]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13864EA 518 EUR InStock
ABNOMAB13864
Anti-ITGB14 Mouse Monoclonal Antibody (PE) [clone: VJ1/14]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human ITGB1.
Type: Primary
Antigen: ITGB14
Clonality: Monoclonal
Clone: VJ1/14
Conjugation: PE
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité