Anti-CD58 Mouse Monoclonal Antibody (FITC) [clone: HI58a]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13951EA 399 EUR InStock
ABNOMAB13951
Anti-CD58 Mouse Monoclonal Antibody (FITC) [clone: HI58a]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human CD58.
Type: Primary
Antigen: CD58
Clonality: Monoclonal
Clone: HI58a
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité