Anti-BKV VP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G2]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB3204-M23AEA 406 EUR InStock
ABNOMAB3204-M23A
Anti-BKV VP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant BKV VP1.
Type: Primary
Antigen: BKV VP1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3G2
Conjugation:
Epitope: Full-length
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité