Anti-C16orf9 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOH00083986-B01PEA 394 EUR InStock
ABNOH00083986-B01P
Anti-C16orf9 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human C16orf9 protein.
Type: Primary
Antigen: C16orf9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope: Full-length
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human,Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité