Formaldéhyde 4%
Fournisseur: KLINIPATH (PL)
Attention
4078.9020 4078.9010
VWRK4078.9020EA 206 EUR InStock
VWRK4078.9020 VWRK4078.9010
Formaldéhyde 4%
Formaldéhyde
Le Formaldéhyde à 4% est équivalent au formol à 10%
  • pH 7
  • Phosphate buffered
Formule: CH₂O
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Formaldehyde (HCHO) g/l 38 - 42
pH at 25 °C 6.8 - 7.2
Sodium (Na) 61 - 71 mmol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité