Éthanol absolu ≥99%
Fournisseur: KLINIPATH (PL)
Danger
4099-9005 4099-9010 4099.9020
VWRK4099-9005EA 22.2 EUR InStock
VWRK4099-9005 VWRK4099-9010 VWRK4099.9020
Éthanol absolu ≥99%
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
Point d'éclair: 12 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité