Anti-AQP11 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB10044EA 579 EUR InStock
BSBTPB10044
Anti-AQP11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Aquaporin-11(AQP11) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: AQP11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité