Anti-CYP3A4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB10055EA 550 EUR InStock
BSBTPB10055
Anti-CYP3A4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Cytochrome P450 3A4(CYP3A4) detection. Tested with WB, IHC-P in Human.
Type: Primary
Antigen: CYP3A4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité