Coating thickness gauges, QNix®
Fournisseur: Industrial Physics
LD0411 LD0410
SIMELD0411EA 937 EUR InStock
SIMELD0411 SIMELD0410
Coating thickness gauges, QNix®
Contrôle des revêtements
Handy, fast and robust coating thickness gauges used in the automobile industries for precise measurements of lacquer and corrosion protection.
  • High measuring accuracy, one button and one-hand operation
  • Single or dual probes for measurements on steel and iron
  • Polished ruby tip to protect both probe and surface to be measured
QNix® 4500: Additional use on aluminum, zinc and copper with automatic substrate recognition, extended measuring range and increased measuring speed.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité