Capillary column, Omegawax®, Supelco®
Fournisseur: Merck
24152.EA 921 EUR InStock
24152.
Capillary column, Omegawax®, Supelco®
Colonnes pour chromatographie
This column with bonded poly(ethylene glycol) phase allows highly reproducible analyses of fatty acid methyl esters (FAMEs), specifically the omega 3 and omega 6 fatty acids. It is tested to ensure reproducible FAME equivalent chain length (ECL) values and resolution of key components.
Temperature limits: 50 - 280 °C
Certifications: Meets USP G16 requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité