Ship propeller roughness comparator scales
Fournisseur: Industrial Physics
LD2041 LD2042
SIMELD2041EA 422 EUR InStock
SIMELD2041 SIMELD2042
Ship propeller roughness comparator scales
Contrôle des revêtements
These roughness scales are designed to estimate the surface roughness, at touch or sight, specifically developed for the profiles related to the condition of ships propellers over life.
Informations de commande: Each roughness scale includes six specimens.
Information de livraison: Supplied with guidance manual and recommended limits instructions.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité