Dispositifs miniatures de condamnation de disjoncteurs
Fournisseur: Brady
090854 090853 090845 805853 090851 090844 090850 090847 090848
BRDY090854EA 117.94 EUR InStock
BRDY090854 BRDY090853 BRDY090845 118-0538 BRDY090851 BRDY090844 BRDY090850 BRDY090847 BRDY090848
Dispositifs miniatures de condamnation de disjoncteurs
Cadenas de sécurité
Méthode sûre et efficace de condamnation des disjoncteurs européens puisqu'ils s'adaptent à la plupart des modèles actuels. Il est recommandé de les utiliser conjointement avec un cadenas pour plus de sécurité.
  • Dispositif miniature de condamnation de disjoncteurs unique en son genre: aucun outil n'est nécessaire pour l'installer
  • Le dispositif de condamnation s'installe facilement à l'aide d'un bouton-poussoir
  • Le dispositif de condamnation à bride comprend une molette permettant une application rapide
  • Compatible avec des disjoncteurs unipolaires ou multipolaires
  • En nylon chargé de fibre de verre
  • Un cadenas peut être posé
Ø maximal de l'anse: 7 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité