Finnpipette™ F1 Good Laboratory Pipetting (GLP) Kits
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
4700850N 4700860N 4700865N 4701060N
613-5578EA 749.7 EUR InStock
613-5578 613-5579 613-5580 613-5581
Finnpipette™ F1 Good Laboratory Pipetting (GLP) Kits
Pipettes Micropipettes
Les kits GLP Finnpipette™ F1 offrent une grande variété de pipettes monocanal dans toute une gamme de volumes qui sont livrées avec des Finntips compatibles et un support pour pipettes pratique pour assurer un bon pipetage dans votre laboratoire.
  • Repose-doigts réglable pour une ergonomie et un confort accrus
  • Bouton de préréglage absolu pour un réglage du volume facile et sûr
  • Surface antimicrobienne pour une meilleure protection
  • Grand écran facile à lire pour une meilleure vision/ergonomie
  • Éjecteur de pointe doux au toucher pour une éjection de pointe légère et sans effort
Choisissez le kit qui vous convient le mieux et tirez parti des performances de Finnpipette™ F1 et de sa conception légère pour optimiser votre confort.
Warranty: 5 years with web registration.
Informations de commande: The kit contains samples racks of Finntip Flex, the most advanced traditional tip offering very low attachment and ejection forces. The good laboratory pipetting guide contains helpful tips for pipetting including pipetting techniques, ergonomic considerations and how to select tips for best performance.
Information de livraison: Tous les kits sont livrés avec le support F, le guide des bonnes pratiques de pipetage, le kit de démonstration de réservoirs à réactifs
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité