Pipettes multicanaux, mécaniques, volume variable, Finnpipette™ F1 (nouvelles)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
4661000N 4661010N 4661020N 4661030N 4661040N 4661050N 4661060N 4661070N 4661080N 4661090N
613-5568EA 951 EUR InStock
613-5568 613-5569 613-5570 613-5571 613-5572 613-5573 613-5574 613-5575 613-5576 613-5577
Pipettes multicanaux, mécaniques, volume variable, Finnpipette™ F1 (nouvelles)
Pipettes Micropipettes
Les pipettes Finnpipette™ F1 garantissent une performance de précision exceptionnelle grâce à leur légère conception, qui maximise le confort de l'utilisateur et réduit sa fatigue.
  • Le mécanisme de réglage du volume est silencieux et plus léger grâce à une réduction de plus de 50% des forces par rapport aux modèles précédents
  • Une meilleure préhension sur le bouton de réglage du volume permet un réglage précis et sans effort
  • La protection du volume d'échantillon empêche tout écoulement indésirable au cours de la manipulation
  • Le repose-doigt orientable sur 120°, prévu pour le confort des utilisateurs droitiers et gauchers, permet à la main de se reposer pendant les cycles de pipetage.
  • La conception de la poignée légère associée au piston inférieur, la fixation des pointes et les forces d'éjection permettent de réduire le risque de lésions dues au travail répétitif (syndrome RSI)
  • Le soufflage exceptionnel permet d'augmenter l'injection d'air de 150% pour délivrer efficacement des micro-volumes et empêcher toute action capillaire dans les modèles de 50 µl et moins
Les pipettes sont idéales pour des applications utilisant des réactifs onéreux et des échantillons précieux grâce à leur fonction de soufflage pour délivrer efficacement des micro-volumes et leur capacité de verrouillage sécurisé des volumes pour empêcher tout changement de volume inattendu pendant le fonctionnement.
Garantie de 5 ans pratique avec un enregistrement pratique en ligne
Information de livraison: Supplied with one opening and calibration key, maintenance set (incl. grease and O-rings), calibration report, and user's guide (English, French, German, Spanish).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité