L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Signes obligatoires standard
Fournisseur: Brady
818424 819169 818425 819021 819170 819319 820213 820361 819318 820212 818426 222618 250126 138990 254168 252129 255111 199277 252133
BRDY818424EA 7.33 EUR InStock
BRDY818424 BRDY819169 BRDY818425 BRDY819021 BRDY819170 BRDY819319 BRDY820213 BRDY820361 BRDY819318 BRDY820212 BRDY818426 BRDY222618 BRDY250126 BRDY138990 BRDY254168 BRDY252129 BRDY255111 BRDY199277 BRDY252133
Signes obligatoires standard
Panneaux
Les panneaux obligatoires standard ont toujours un fond circulaire bleu qui contient un pictogramme blanc. Ces panneaux indiquent un message ou une action à effectuer dans une zone désignée.
  • Résistance à la plupart des produits chimiques et des solvants
  • Résistance aux températures extrêmes de -40 à +120 °C
  • Épaisseur : 1,5 mm
  • Non adhésif avec différentes tailles
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité