No Cal stain lifter solution, Orion™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Orion™
ORIO510015EA 43.4 EUR InStock
ORIO510015
No Cal stain lifter solution, Orion™
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
This cleaning solution restores proper electrode performance and prolongs the useful life of the electrode.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité