L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pelles pour denrées alimentaires, SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
5378-3007 5378-3013 5378-3015 5378-3001 5378-3003 5378-3005 5378-3019 5378-3020
231-0585EA 36.1 EUR InStock
231-0585 231-0589 231-0590 231-0582 231-0583 231-0584 231-0598 331-0366
Pelles pour denrées alimentaires, SteriPlast®
Pelles
Les pelles à denrées alimentaires SteriPlast®, en PS bleu, sont fabriquées et assemblées dans une salle propre de classe 7 (10 000, sauf pour les pelles de 1000 ml), emballées individuellement pour un usage unique, puis stérilisées par rayons gamma. Les pelles à denrées alimentaires sont conçues pour les poudres, les granulés et les pâtes.
  • Utilisation dans le cadre de la gestion de corps étrangers HACCP/IFS
  • En particulier pour les industries alimentaires, animalières et pharmaceutiques
  • Emballage individuel et stérilisation par rayons gamma
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité