Magnet probes for curvex datalogger
Fournisseur: Industrial Physics
CX2062 CX2060 CX2050
SIMECX2062EA 211 EUR InStock
SIMECX2062 SIMECX2060 SIMECX2050
Magnet probes for curvex datalogger
Sondes de température
Magnet probes to measure object temperature, fitted with an ultra strong magnet, but still with a very low mass and size.
  • Magnet Ø 14 mm
  • Energy and/or water efficient
  • Recycled/renewable content
The actual sensor is thermally isolated from the magnet in order not to affect the part's temperature. This sensor is suited for use on round parts, such as tubes.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité