L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
PIG Blue® absorbent mat pads and rolls
Fournisseur: NEW PIG
BLU101 BLU103 BLU100
NEWPBLU101EA 143 EUR InStock
NEWPBLU101 NEWPBLU103 NEWPBLU100
PIG Blue® absorbent mat pads and rolls
Matériaux absorbants
PIG Blue is the most absorbent mat. Maximum absorbency soaks up more so you use less on big spills and high-volume leaks.
  • Consistent construction produces a mat that's free of light spots to absorb liquid evenly for better wicking and retention
  • FibreFusion Technology fuses superabsorbent natural fibres with strong synthetic fibres for one high-performance absorbent
  • Stays together, even when picking up or shifting a fully saturated mat
  • Contains 90% recycled fibres; ideal in situations where green products are desired or required
  • Fire retardant for added
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité